Documentos clave
L040150
Sigma-Aldrich
Cap 1
Sinónimos:
Cap A
Seleccione un Tamaño
2.5 L
US$ 413,00
US$ 413,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2.5 L
US$ 413,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
US$ 413,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
tpo
for DNA synthesis
Línea del producto
Proligo Reagents
Formulario
liquid
condiciones de almacenamiento
dry at room temperature
técnicas
DNA synthesis: suitable
impurezas
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
idoneidad
conforms to structure (GC, Formulation)
temp. de almacenamiento
room temp
Descripción general
Cap 1 solution consists of n-methylimidazole, lutidine, and acetonitrile (ACN).
Aplicación
Cap 1 is suitable for use after the phosphoramidite reaction/coupling step.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cap 1 solution aborts chains bearing unreacted 5′hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Nota de preparación
Acetonitrile / Lutidine / N-Methylimidazole 8/1/1 (v/v/v)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)