Documentos clave
L040031
Sigma-Aldrich
Cap A
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
tpo
for DNA synthesis
Nivel de calidad
Línea del producto
Proligo Reagents
concentración
97.0-119.0 g/L (acetic anhydride, titration)
color
clear colorlessto brownish
Descripción general
Cap A solution consists of acetic anhydrideanhydride, lutidine, and tetrahydrofuran (THF).
Aplicación
Cap A solution is used after the phosphoramidite reaction/coupling step.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cap A solution aborts chains bearing unreacted 5′ hydroxyl groups due to failure of reaction with activated phosphoramidite (typically, 1 to 2% of growing oligonucleotide chains in each synthesis cycle). These unreacted 5′ hydroxyl groups are capped with an acetyl group and thus rendered unreactive for subsequent synthesis steps.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)