Merck
JKA5239
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NH2
average MN 5,000, TFA Salt, cross-linking reagent click chemistry carboxyl reactive
Sinónimos:
N3-PEG-NH2, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 542,00
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 542,00
About This Item
Fórmula lineal:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2TFA
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 542,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
N3-PEG5K-NH2, TFA Salt, average Mn 5,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5,000
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Azide PEG Amine. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click PEG reagent for reaction with alkynes.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)