Merck
76172
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Sinónimos:
Azido-PEG-amine (n=6)
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 561,00
US$ 561,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 561,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H30N4O6
Número de CAS:
Peso molecular:
350.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 561,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥90% (oligomer purity)
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupo funcional
amine
azide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C14H30N4O6/c15-1-3-19-5-7-21-9-11-23-13-14-24-12-10-22-8-6-20-4-2-17-18-16/h1-15H2
Clave InChI
VCQSTKKJKNUQBI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol can be used:
  • As a reactant for the synthesis of thin films of azide functionalized poly(L-glutamic acid) for drug delivery.[1]
  • For the synthesis of curcumin monoazide derivatives for fabricating biologically active curcumin conjugates.[2]
  • To modify the surface of TiO2 nanoparticles to attach DNA strands for photocatalytic reduction of CO2.[3]
  • For the conjugation of poly(ethylene glycol) (PEG) with toll-like receptor 7 (TLR7) to improve its pharmaceutical properties.[4]
O-(2-Aminoethyl)-O′-(2-azidoethyl)pentaethylene glycol has been used in the synthesis of Alexa568-azide, a fluorescent azide that can undergo click staining reaction with 5-ethynyluridine-labeled cellular RNA.[5][6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of monofunctional curcumin derivatives, clicked curcumin dimer, and a PAMAM dendrimer curcumin conjugate for therapeutic applications.
Shi W, et al.
Organic Letters, 9(26), 5461-5464 (2007)
Low-fouling, biofunctionalized, and biodegradable click capsules.
Ochs CJ, et al.
Biomacromolecules, 9(12), 3389-3396 (2008)
DNA for Assembly and Charge Transport Photocatalytic Reduction of CO2.
Ma K, et al.
Advanced Sustainable Systems, 2(4), 1700156-1700156 (2018)
Exploring RNA transcription and turnover in vivo by using click chemistry.
Jao CY & Salic A.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105(41), 15779-15784 (2008)
Synthesis and characterization of PEGylated toll like receptor 7 ligands.
Chan M, et al.
Bioconjugate Chemistry, 22(3), 445-454 (2011)