Merck
JKA13012
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, SH
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 602,00
US$ 602,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 602,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)4CH2CH2SH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 602,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
mPEG5-SH,
Formulario
liquid
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Monodisperse PEG. SH can react with metal surfaces, other thiols, disulfide, maleimide and vinyl sulfone groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)