Merck
736678
Sigma-Aldrich
Tetra(ethylene glycol) dithiol
97%
Sinónimos:
2,2′-[2,2′-Oxybis(ethane-2,1-diyl)bis(oxy)]diethanethiol, Diethylene glycol di(ethanethiol)
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 198,00
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 198,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18O3S2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 198,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
índice de refracción
n20/D 1.502
densidad
1.100 g/mL at 25 °C
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C8H18O3S2/c12-7-5-10-3-1-9-2-4-11-6-8-13/h12-13H,1-8H2
Clave InChI
MCINHQIUGNVTLG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)