Merck
746932
Sigma-Aldrich
Polystyrene thiol terminated
average Mn 11,000, PDI ≤1.1
Sinónimos:
MercaptoPS, Mercaptopolystyrene, PS SH terminated
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 330,00
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 330,00
About This Item
Fórmula lineal:
CNC3H6(C8H8)nSH
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
mol peso
average Mn 11,000
mp
254-341 °C (decomposition)
temperatura de transición
Tg 99 °C (onset)
PDI
≤1.1
Aplicación
This is a well-defined polystyrene with thiol functionality on one end and cyano on the other. The thiol functionality is veratile and commonly used in surface modifying nanoparticles; attaching to Au to form self assembled monolayers (SAMs); as well as thiol - ene click chemistry.
Información legal
Sold for research purposes only: See sigma-aldrich.com/raftlicense. Patents 7; 714; 075; 7; 250; 479; 7; 666; 962; 6; 642; 318; 6; 747; 111; W2010/8356.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.