Merck
JKA7026
Sigma-Aldrich
4arm-PEG20K
average MN 20,000, NH2, HCl Salt, carboxyl reactive
Sinónimos:
4arm-PEG-NH2, 4arm PEG Amine, HCl salt, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 455,00
US$ 455,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 455,00
About This Item
Fórmula lineal:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl)4
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 455,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
4arm-PEG20K-NH2, HCl Salt, average Mn 20,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 20,000
idoneidad de la reacción
reactivity: carboxyl reactive
arquitectura del polímero
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Myers, B.K., et al.
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Hao, Y., et al.
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
Artículos
Highlighting new synthetic modifications of PEG to improve the mechanical properties and degradation of resulting hydrogels in tissue engineering applications.
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.