Documentos clave
IDE201
Sigma-Aldrich
Interdigitated Chip
IDE201
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
gold/chromium electrode (Au/Cr)
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
Características
BN/SiO2 coating
envase
pkg of 12 non-diced devices
fabricante / nombre comercial
IDE201
die thickness
525 μm , silicon
electrodo tamaño
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)