Documentos clave
GF88053734
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.075 mm, condition translucent, size 20 × 20 mm
Sinónimos:
AL643010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 905,00
US$ 905,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 905,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
US$ 905,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 880-537-34
tamaño
20 × 20 mm
grosor
0.075 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)