IDE201D
Interdigitated Chip
IDE201D
About This Item
Productos recomendados
Materiales
gold/chromium electrode (Au/Cr)
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
type 2
Características
BN/SiO2 coating
envase
pkg of 12 diced devices
fabricante / nombre comercial
IDE201D
die thickness
525 μm , silicon
electrodo tamaño
10 nm , chrome
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)