Merck
HT-MEEAA100
2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]acetic acid
Sinónimos:
O-[2-(2-Methoxyethoxy)ethyl]glycolic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(OCH2CH2)2OCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
178.18
Beilstein:
1769137
Número CE:
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
140 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
general analytical
cadena SMILES
COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O5/c1-10-2-3-11-4-5-12-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
YHBWXWLDOKIVCJ-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Haoyu Liu et al.
Carbohydrate polymers, 113, 480-489 (2014-09-27)
Polymer design and selection are crucial to the development of amorphous solid dispersions (ASD) for solubilization of otherwise poorly water-soluble drugs. The matrix polymer is required to interact strongly at the molecular level with the drug to prevent recrystallization, but