Merck
H26502
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid
99%
Sinónimos:
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
278.26
Beilstein/REAXYS Number:
1804795
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
assay
99%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)