Merck
PHL83865
Karanjin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Methoxy-2-phenyl-4H-furo[2,3-h]-1-benzopyran-4-one
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 318,00
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 318,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H12O4
Número de CAS:
Peso molecular:
292.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 318,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c3c([o]cc3)ccc2[c](c(c1c4ccccc4)OC)=O
InChI
1S/C18H12O4/c1-20-18-15(19)13-7-8-14-12(9-10-21-14)17(13)22-16(18)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
Clave InChI
LKPQNZRGGNOPPU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)