Merck
796859
Sigma-Aldrich
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane
95%
Sinónimos:
Cyclohexadimethylsiloxane, Dodecamethylcyclohexasiloxane, Dodecamethylhexacyclosiloxane, Dow Corning 246
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 85,90
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 85,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H36O6Si6
Número de CAS:
Peso molecular:
444.92
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 85,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
liquid
cadena SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C12H36O6Si6/c1-19(2)13-20(3,4)15-22(7,8)17-24(11,12)18-23(9,10)16-21(5,6)14-19/h1-12H3
Clave InChI
IUMSDRXLFWAGNT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10,12,12-Dodecamethylcyclohexasiloxane(Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)) is widely used in the chemical industry. It is mainly used as a raw material for silicone gel, rubber, and resin [1]. It undergoes ring opening polymerization to obtain polydodecamethylcyclohexasiloxane polymer.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Exposure to dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) affects the antioxidant response and gene expression of Procambarus clarkii
Hossain MM, et al.
Sustainability, 13(6), 3495-3495 (2021)
Maghnite-H+ as inorganic acidic catalyst in ring opening polymerization of dodecamethylcyclohexasiloxane
Kherroub DE, et al.
Silicon, 11(2), 1165-1173 (2019)