Documentos clave
GF40639035
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 100 mm, wall thickness 2.8 mm
Sinónimos:
SI647250
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 697,00
US$ 697,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 697,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
US$ 697,00
Fecha estimada de envío24 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 406-390-35
Longitud
100 mm
D.E.
10.0 mm
pared grosor
2.8 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)