Documentos clave
GF96530429
Lanthanum oxide
powder, 200 max. part. size (micron), weight 500 g
Sinónimos:
LA546010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.660,00
US$ 2.660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.660,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 2.660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 965-304-29
peso
500 g
tamaño de la part. máx.
200 (micron)
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)