Documentos clave
GF03232965
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 100 g
Sinónimos:
LA546010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 918,00
US$ 918,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 918,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 918,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 032-329-65
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
200 μm
Categorías relacionadas
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
GF05873351GF10845626GF90154852
manufacturer/tradename
Goodfellow 032-329-65
manufacturer/tradename
Goodfellow 058-733-51
manufacturer/tradename
Goodfellow 108-456-26
manufacturer/tradename
Goodfellow 901-548-52
weight
100 g
weight
1000 g
weight
200 g
weight
50 g
max. part. size
200 μm
max. part. size
200 μm
max. part. size
200 μm
max. part. size
200 (micron)
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1