Documentos clave
GF05873351
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 1000 g
Sinónimos:
LA546010
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 4.360,00
US$ 4.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 4.360,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
US$ 4.360,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 058-733-51
peso
1000 g
tamaño de la part. máx.
200 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)