Documentos clave
GF13395135
Nickel/Chromium
wire, Ni 80%/Cr 20%, 0.045 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Sinónimos:
NI055113
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 439,00
US$ 439,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 439,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 439,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 133-951-35
Longitud
1000 m
diámetro
0.045 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)