Documentos clave
GF95305709
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinónimos:
SI617150
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 953-057-09
Longitud
200 mm
D.E.
7.0 mm
pared grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)