Documentos clave
GF56120554
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 100 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
SI617480
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 561-205-54
Longitud
100 mm
D.E.
25 mm
pared grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)