Documentos clave
GF01488876
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 100 mm, wall thickness 2 mm
Sinónimos:
SI617550
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 014-888-76
Longitud
100 mm
D.E.
40 mm
pared grosor
2 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)