Documentos clave
GF80894436
Alumina
tube, outside diameter 0.80 mm, length 200 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
AL607022
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 808-944-36
Longitud
200 mm
D.E.
0.80 mm
pared grosor
0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)