Documentos clave
GF25331903
Alumina
tube, outside diameter 0.80 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
AL607022
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 253-319-03
Longitud
100 mm
D.E.
0.80 mm
pared grosor
0.3 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)