Documentos clave
GF06853855
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
AL607200
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 068-538-55
Longitud
150 mm
D.E.
10.0 mm
pared grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)