Documentos clave
GF43951103
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), rod, diam. 100 mm, L 50 mm
Sinónimos:
ME307980
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Para consultas sobre este producto GF43951103, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 439-511-03
L
50 mm
diam.
100 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)