U5507
Ubiquitin human
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Ensayo
≥95% (GE)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
10.7 kDa
técnicas
ligand binding assay: suitable
solubilidad
Tris-HCl, pH 7.5: 1.0—1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
idoneidad
suitable for molecular biology
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Ubiquitin is a highly conserved protein composed of 76 amino acids, and it is expressed universally in all eukaryotes, ranging from yeast to humans.[1]
Aplicación
- as a substrate in in vitro ubiquitination assays[4]
- as substrate in ADP-ribosylation and ubiquitylation assays[5]
- to supplement the 64 ng of endogenous ubiquitin in fresh blood for experiment grouping in order to study its potential clinical impact on cancer prognosis[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)