The period of biodegradation has not been determined. The glass transition temperature (Tg) is approximately 2.86°C and the melting temperature (Tm) is approximately 160°C.
901011
Poly(caprolactone-co-glycolide)
40:60, viscosity 1.6 dL/g
Sinónimos:
PGA-PCL, PGCL
Formulario
chips
cociente alimentación
glycolide:caprolactone 60:40±5
color
light yellow to tan
viscosidad
1.2-2.0 dL/g
1.6 dL/g
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Period of biodegradation? Glass transition temperature?
1 answer-