Documentos clave
GF37626587
Indium-tin alloy, In50Sn50
foil, 50 x 50mm, 0.1mm thickness
Sinónimos:
IN080230
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 707,00
US$ 707,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 707,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
US$ 707,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 376-265-87
tamaño × grosor
50 mm × 50 mm × 0.1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)