Documentos clave
GF96026418
Quartz - fused
sheet, thickness 3.0 mm, size 50 × 50 mm, condition ground
Sinónimos:
SI613142
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 960-264-18
tamaño
50 × 50 mm
grosor
3.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)