Documentos clave
GF30719471
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, mean particle size 3 micron, weight 20 g, condition atomized
Sinónimos:
FF216030
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 460,00
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 460,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 460,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 307-194-71
peso
20 g
tamaño medio de partícula
3 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)