Documentos clave
GF84216641
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
Sinónimos:
FF217908
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 330,00
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 330,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 330,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 842-166-41
Longitud
1000 mm
diámetro
5.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)