Documentos clave
GF38924310
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, max. particle size 45 micron, weight 50 g, condition atomized
Sinónimos:
FF216040
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 453,00
US$ 453,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 453,00
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
US$ 453,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 389-243-10
peso
50 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)