Documentos clave
GF91133298
Stainless steel - AISI 347
foil, thickness 0.05 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Nb%, size 50 × 50 mm, temper annealed
Sinónimos:
FE230210
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 911-332-98
tamaño
50 × 50 mm
grosor
0.05 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)