Documentos clave
GF62973647
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
AL607160
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.010,00
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.010,00
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
US$ 1.010,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 629-736-47
Longitud
1000 mm
D.E.
8.0 mm
pared grosor
1.5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)