Merck
O3605
Sigma-Aldrich
1,8-Octanedithiol
≥97%
Sinónimos:
1,8-Dimercaptooctane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 103,00
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 103,00
About This Item
Fórmula lineal:
HS(CH2)8SH
Número de CAS:
Peso molecular:
178.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 103,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
269-270 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h9-10H,1-8H2
Clave InChI
PGTWZHXOSWQKCY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1,8-Octanedithiol (OCT) is an alkanedithiol, which forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of metal surfaces. OCT contains linearly arranged carbon-carbon bonds (C−C) and two sulfur atoms at the end facilitating the attachment with the surface atoms of the substrates. It mainly forms an organo-metallic system, which can be used to improve the electron transport medium for a wide range of electronic applications.[1][2]
Aplicación
OCT may be used as a processing additive that can functionalize the electrode layer to enhance the power efficiency of P3HT:PCBM solar cells.[3][4][5] It may also be used to form a SAM on gold electrodes to enhance the electrochemical properties.[6]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Electrochemical STM investigation of 1, 8-octanedithiol monolayers on Au (1 1 1).: Experimental and theoretical study.
Esplandiu MJ, et al.
Surface Science, 600(1), 155-172 (2006)
Influence of Solvent Additive 1, 8-Octanedithiol on P3HT: PCBM Solar Cells.
Wang W, et al.
Advances in Functional Materials, 28(20), 1800209-1800209 (2018)
Efficacy of Ti O x optical spacer in bulk-heterojunction solar cells processed with 1, 8-octanedithiol.
Lee JK, et al.
Applied Physics Letters, 92(24), 220-220 (2008)
Adsorption of single 1, 8-octanedithiol molecules on Cu (100).
Villagomez CJ, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 18(39), 27521-27528 (2016)
X-ray studies of self-assembled monolayers on coinage metals. 1. Alignment and photooxidation in 1, 8-octanedithiol and 1-octanethiol on Au.
Rieley H, et al.
Langmuir, 14(18), 5147-5153 (1998)