Merck
144991
Sigma-Aldrich
1,7-Dibromoheptane
97%
Sinónimos:
Heptamethylene dibromide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 162,00
50 G
US$ 759,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 162,00
50 G
US$ 759,00
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)7Br
Número de CAS:
Peso molecular:
257.99
Beilstein:
1734575
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.503 (lit.)
bp
255 °C (lit.)
densidad
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
BrCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H14Br2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-7H2
Clave InChI
LVWSZGCVEZRFBT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,7-Dibromoheptane was used in the synthesis of random thermotropic liquid crystalline copolyether[1] and ternary copolyether[2]. It was also used in the synthesis of thermotropic liquid crystalline dendrimer exhibiting a nematic phase[3].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Liquid crystalline polyethers based on conformational isomerism. 6. Influence of copolymer composition of a ternary copolyether based on 1-(4-hydroxyphenyl)-2-(2-methyl-4-hydroxyphenyl) ethane, 1, 5-dibromopentane, 1, 7-dibromoheptane, and 1, 9-dibromononane on its mesomorphic phase transitions.
Percec V and Tsuda Y.
Macromolecules, 23(1), 5-12 (1990)
Functional polymers and sequential copolymers by phase transfer catalysis. 24. The influence of molecular weight on the thermotropic properties of a random copolyether based on 1, 5-dibromopentane, 1, 7-dibromoheptane, and 4, 4'-dihydroxy-a-methylstilbene.
Percec V, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25(7), 1943-1965 (1987)
Synthesis and characterization of a thermotropic nematic liquid crystalline dendrimeric polymer.
Percec V and Kawasumi M.
Macromolecules, 25(15), 3843-3850 (1992)
Yuan-Ping Pang et al.
PloS one, 4(2), e4349-e4349 (2009-02-06)
Aphids, among the most destructive insects to world agriculture, are mainly controlled by organophosphate insecticides that disable the catalytic serine residue of acetylcholinesterase (AChE). Because these agents also affect vertebrate AChEs, they are toxic to non-target species including humans and