Merck
D41686
Sigma-Aldrich
Dibromomethane
99%
Sinónimos:
Methylene bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CH2Br2
Número de CAS:
Peso molecular:
173.83
Beilstein:
969143
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
6.05 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
34.9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.541 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
densidad
2.477 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
BrCBr
InChI
1S/CH2Br2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
FJBFPHVGVWTDIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Dibromomethane may be used for the cyclopropanation of alkenes via Simmons-Smith type reaction.[1][2][3] It may also be used in a novel methodology for the preparation of reaction intermediates such as α-substituted acroleins, α-methylene esters, α-keto esters, α-methylene lactones, α-methylene lactams, and α-keto lactones.[4][5][6]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: total synthesis of (?)-and (?)-methylenolactocin.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 61(10), 2713-2723 (2005)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: microwave-accelerated ?-methylenation of ketones with dibromomethane and diethylamine.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 59(9), 1509-1520 (2003)
Cyclopropanations of alkenes using dibromomethane.
Friedrich E
The Journal of Organic Chemistry, 50(23), 4640-4642 (1985)
Dibromomethane as one-carbon source in organic synthesis: a versatile methodology to prepare the cyclic and acyclic ?-methylene or ?-keto acid derivatives from the corresponding terminal alkenes.
Hon Y, et. Al.
Tetrahedron, 60(22), 4837-4860 (2004)
Cyclopropanes from an Easily Prepared, Highly Active Zinc?Copper Couple, Dibromomethane, and Olefins.
LeGoff E
The Journal of Organic Chemistry, 29(7), 2048-2050 (1964)