Merck
D183407
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-γ-pyrone
99%
Sinónimos:
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Beilstein:
107418
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
248-250 °C (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1=CC(=O)C=C(C)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
2,6-Dimethyl-γ-pyrone can be used as a starting material to prepare:
  • C16-C28 spiroketal fragment of altohyrtin A.[1]
  • 1-Ethyl-2,6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides.[2]
  • 2-{2,6-Bis-[2-(4-dimethylamino-phenyl)-vinyl]-pyran-4-ylidene}-malononitrile, applicable in two-photon technology.[3]
  • Pyran-derived polyurethanes for nonlinear optical (NLO) applications.[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, structural, thermal and optical studies of 1-ethyl-2, 6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides
Dhanuskodi S, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 64(2), 504-511 (2006)
Synthesis of the C16-C28 Spiroketal Subunit of Spongistatin 1 (Altohyrtin A): The Pyrone Approach
Crimmins MT and Katz JD
Organic Letters, 2(7), 957-960 (2000)
Two-photon absorption properties of malononitrile derivatives
Zhao Y, et al.
Optical Materials, 29(9), 1206-1210 (2007)
Synthesis and second-harmonic generation study of DCM-containing polyurethane
Yoon C-B, et al.
Synthetic Metals, 117(1-3), 233-235 (2001)
Karen A Nolan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(24), 6246-6254 (2006-10-03)
From in silico docking and COMPARE analysis, novel inhibitors of human NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1) have been identified from the NCI compound database, the most potent of which has an observed IC(50) of 0.7muM. The inhibitors exhibit a diverse range