370207
4,6-Dimethyl-α-pyrone
98%
Sinónimos:
4,6-Dimethyl-2H-pyran-2-one
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
48-50 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CC1=CC(C)=CC(=O)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
IXYLIUKQQQXXON-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?