Merck
439479
Sigma-Aldrich
1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2,2.2]octano bis(tetrafluoroborato)
greener alternative
>95% in F+ active
Sinónimos:
N-clorometil-N′-fluorotrietilendiamonio bis(tetrafluoroborato), F-TEDA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H14B2ClF9N2
Número de CAS:
Peso molecular:
354.26
Beilstein/REAXYS Number:
5368649
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Quality Level
reaction suitability
reagent type: catalyst
reagent type: oxidant
reaction type: C-H Activation
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
>95% in F+ active
mp
260 °C (lit.)
functional group
chloro
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F.F[N+]12CC[N+](CCl)(CC1)CC2
InChI
1S/C7H14ClFN2.2BF4/c8-7-10-1-4-11(9,5-2-10)6-3-10;2*2-1(3,4)5/h1-7H2;;/q+2;2*-1
InChI key
TXRPHPUGYLSHCX-UHFFFAOYSA-N
General description
Nos hemos comprometido a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto es un donante de flúor también llamado Selectfluor y ha sido mejorado para catálisis. Encontrará los detalles aquí.
Application
El 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2,2.2]octano bis(tetrafluoroborato) es un reactivo de fluoración electrófilo utilizado para la fluoración más ecológica de las acetoacetamidas en PEG-400.
Monofluoración electrofílica de acetoacetamidas sin catalizador y muy selectiva: preparación fácil y eficiente de 2-fluoroacetoacetamidas en PEG-400
Puede utilizarse:
  • Como una fuente muy eficaz y versátil de flúor electrófilo.
  • Como reactivo fluorante que efectúa la apertura oxidativa del anillo de los 2,5-diarilfuranos en cis-1,4-enodionas.
  • Para la fluoración directa de los acetales silquil-ceteno que producen ácidos α-fluoro-α-arilcarboxílicos.
  • Como reactivo fluorante electrófilo utilizado, por ejemplo, en la preparación de acilsilanos fluorados.
Citation
Una revisión.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rajendra P Singh et al.
Accounts of chemical research, 37(1), 31-44 (2004-01-21)
Synthetic and structural aspects of organofluorine compounds continue to be the focal points of vigorous research activities, as evidenced by the appearance of a large number of publications. Among the various useful methodologies for the introduction of fluorine into organic
Oxidative ring opening of 2, 5-diarylfurans by Selectfluor
Blank SJ and Stephens CE
Tetrahedron Letters, 47(38), 6849-6850 (2006)
A novel general method for preparation of a-fluoro-a-arylcarboxylic acid. Direct fluorination of silyl ketene acetals with Selectfluor
Zhang F and Song JZ
Tetrahedron Letters, 47(43), 7641-7644 (2006)
A general method for synthesis of trifluoroacetyltrialkyl (aryl) silanes and the Sakurai reaction of fluorinated acylsilanes with allyl silanes
Chung WJ and Welch JT
Journal of Fluorine Chemistry, 125(4), 543-548 (2004)
Paul T Nyffeler et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 44(2), 192-212 (2004-12-04)
The replacement of hydrogen atoms with fluorine substituents in organic substrates is of great interest in synthetic chemistry because of the strong electronegativity of fluorine and relatively small steric footprint of fluorine atoms. Many sources of nucleophilic fluorine are available