Merck
D173401
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpentane
99%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 158,00
25 G
US$ 446,00
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 158,00
25 G
US$ 446,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1696855
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 158,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
3.48 (vs air)
presión de vapor
3.29 psi ( 37.7 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
lim. expl.
~7 %
índice de refracción
n20/D 1.381 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
densidad
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M B Snipes et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 16(1), 81-91 (1991-01-01)
This paper describes apparatus and methods for measuring uptake of inhaled vapors in the nose and lungs of dogs. The system allows sampling of air from the trachea at specific times during inspiration and expiration without surgical manipulation of the
Jaiho Cho et al.
Chemosphere, 68(2), 266-273 (2007-02-16)
The biodegradability of alkylate compounds in serum bottles was investigated in the presence and absence of ethanol or benzene, toluene, ethylbenzene, and p-xylene (BTEX). The biomass was acclimated to three different alkylates, 2,3-dimethylpentane, 2,4-dimethylpentane and 2,2,4-trimethylpentane in porous pot reactors.
A R Dahl et al.
Toxicology and applied pharmacology, 109(2), 263-275 (1991-06-15)
The site of uptake of inhaled vapors profoundly influences which respiratory tract tissues receive the highest doses. How the site of uptake depends on the physicochemical properties of inhaled vapors has been the subject of experiment and speculation for decades