132187
2,2,3-Trimethylbutane
≥99%
Sinónimos:
Pentamethylethane, Triptane
Productos recomendados
presión de vapor
3.37 psi ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
842 °F
lim. expl.
~7 %
índice de refracción
n20/D 1.389 (lit.)
bp
80.9 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
densidad
0.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)7(3,4)5/h6H,1-5H3
Clave InChI
ZISSAWUMDACLOM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?