Merck
118451
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylpentane
99%
Sinónimos:
3,3-Dimethylpentane
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 89,80
5 G
US$ 225,00
US$ 89,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 89,80
5 G
US$ 225,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2C(CH3)2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1696854
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 89,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
2.77 psi ( 37.7 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
lim. expl.
~7 %
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
bp
86 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
densidad
0.693 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3,3-Dimethylpentane isomerizes via a methyl shift mechanism on oxygen-exposed tungsten carbides[1].
Aplicación
3,3-Dimethylpentane was used in the development and evaluation of the epiocular-eye irritation test[2].
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yulia Kaluzhny et al.
Alternatives to laboratory animals : ATLA, 39(4), 339-364 (2011-09-29)
The recently implemented 7th Amendment to the EU Cosmetics Directive and the EU REACH legislation have heightened the need for in vitro ocular test methods. To address this need, the EpiOcular(TM) eye irritation test (EpiOcular-EIT), which utilises the normal (non-transformed)
Reactions of neopentane, methylcyclohexane, and 3, 3-dimethylpentane on tungsten carbides: The effect of surface oxygen on reaction pathways.
Ribeiro FH, et al.
J. Catal., 130(1), 86-105 (1991)