41085
2,3-Dimethylpentane
analytical standard
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.45 (vs air)
presión de vapor
2.35 psi ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
639 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
~7 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.392 (lit.)
n20/D 1.392
bp
89-90 °C (lit.)
densidad
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
Clave InChI
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Ambient air samples by thermal desorption-gas chromatography (TD-GC) in conjunction with Deans-switch cutting technique.[2]
- Exhaled air samples by GC combined with mass spectrometry (MS) operating under the selected ion monitoring (SIM) detection mode.[3]
- Indoor and outdoor air samples by adsorption using sorbent tubes, followed by analysis using TD-GC-MS with electron impact (EI) ionization.[4]
- Commercial reagent samples by high resolution GC using graphene-zeolite imdidazole framework (ZIF8) as a stationary phase.[5]
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)