Documentos clave
CLS53414L
Pyrex® heavy-wall filtering flask with replaceable PP tubulations
capacity 4,000 mL
Sinónimos:
conical flasks, filtering flask, filtering flasks, flasks erlenmeyer
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
tamaño tapón
12
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
pack of 1
case of 4
fabricante / nombre comercial
Corning 5341-4L
capacidad
4,000 mL
Descripción general
Permanent, white enamel graduations and marking spots and replaceable PP tubulation with neoprene grommet. Tubulation is 12.5 mm o.d.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)