Documentos clave
CLS53204L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 4,000 mL
Sinónimos:
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 1.050,00
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 1.050,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 1.050,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper12
descripción
without hose connection
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
pack of 1
case of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5320-4L
intervalo de medición del volumen
1,500-4,000 mL
capacidad
4,000 mL
Descripción general
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)