Documentos clave
CLS5320250
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 250 mL
Sinónimos:
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
Seleccione un Tamaño
18 EA
US$ 280,00
US$ 280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
18 EA
US$ 280,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 280,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Junta
joint stopper6
descripción
without hose connection
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Rubber stopper
envase
case of 18
pack of 6
fabricante / nombre comercial
Corning 5320-250
intervalo de medición del volumen
75-250 mL
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)