Documentos clave
SYNF100004
Synthware 47 mm filtration apparatus flask
1000 mL
Sinónimos:
Synthware 47 mm filtration apparatus with fritted support
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 297,00
US$ 297,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 297,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
US$ 297,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F100004
filtro capacidad
1000 mL
capacidad
1000 mL
Descripción general
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)